2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-pyridinecarbohydrazide
OR29934-1G OR29934-250MG OR29934-5G
APOSOR29934-1GEA 67.2 EUR
APOSOR29934-1G APOSOR29934-250MG APOSOR29934-5G
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Formule: C₆H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221428
CAS nummer: 58481-04-2