4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 43.8 EUR
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
Kookpunt: 135…136 °C/14mmHg
Smeltpunt: 38…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006086
CAS nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8,II