4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29956-1G OR29956-25G OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA 23.4 EUR
APOSOR29956-1G APOSOR29956-25G APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
Smeltpunt: 148…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221439
CAS nummer: 33224-23-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III