4-Methylbenzamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methylphenylamidine hydrochloride, 4-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-Methylbenzimidamide hydrochloride
OR29962-1G OR29962-5G
APOSOR29962-1GEA 65.8 EUR
APOSOR29962-1G APOSOR29962-5G
4-Methylbenzamidine hydrochloride
4-Methylbenzamidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Smeltpunt: 211…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040183
CAS nummer: 6326-27-8