2,4-Dihydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 22 EUR
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
2,4-Dihydroxypyridine 98%
2,4-Dihydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO₂
Smeltpunt: 272…276 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006273
CAS nummer: 626-03-9
EINECS: 210-924-8