4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29981-1G OR29981-5G
APOSOR29981-1GEA 23.2 EUR
APOSOR29981-1G APOSOR29981-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₃Cl₂N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00474490
CAS nummer: 33097-13-1