5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300008-1G OR300008-250MG OR300008-5G
APOSOR300008-1GEA 220 EUR
APOSOR300008-1G APOSOR300008-250MG APOSOR300008-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Formule: C₁₄H₁₈BNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11040393
CAS nummer: 376584-62-2