6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 35.1 EUR
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738661
CAS nummer: 205055-63-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III