1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300055-1G OR300055-250MG OR300055-5G
APOSOR300055-1GEA 349 EUR
APOSOR300055-1G APOSOR300055-250MG APOSOR300055-5G
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-7-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374397
CAS nummer: 215453-53-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable