1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromoisoquinolin-1-amine
OR300056-1G OR300056-5G
APOSOR300056-1GEA 101 EUR
APOSOR300056-1G APOSOR300056-5G
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05155261
CAS nummer: 55270-27-4