5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300068-1G OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA 146 EUR
APOSOR300068-1G APOSOR300068-250MG
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703278
CAS nummer: 34551-41-2