7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-25GEA 429 EUR
APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178.1879 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973400
CAS nummer: 42923-79-5