6-Chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 22 EUR
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991646
CAS nummer: 62882-02-4