3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 26.3 EUR
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C9H9NO
Smeltpunt: 75…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00853963
CAS nummer: 1196-38-9