3-Chloroisoquinolin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 120 EUR
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Formule: C9H7ClN2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235154
CAS nummer: 342899-38-1