8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300126-1G OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 121 EUR
APOSOR300126-1G APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858429
CAS nummer: 475994-60-6