6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300249-1G OR300249-5G OR300249-10G
APOSOR300249-1GEA 55.5 EUR
APOSOR300249-1G APOSOR300249-5G APOSOR300249-10G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846485
CAS nummer: 1208083-37-7