2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300251-1G OR300251-250MG
APOSOR300251-1GEA 145 EUR
APOSOR300251-1G APOSOR300251-250MG
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Formule: C₄H₃ClIN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14706048
CAS nummer: 1252597-70-8