2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300283-1G OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA 316 EUR
APOSOR300283-1G APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 105314-08-7