Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 55.5 EUR
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
Kookpunt: 48…51 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 176…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426031
CAS nummer: 33543-78-1