4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 125 EUR
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240.06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095205
CAS nummer: 374633-27-9