5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300368-10G OR300368-1G OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA 127 EUR
APOSOR300368-10G APOSOR300368-1G APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369987
CAS nummer: 14631-46-0