3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300385-1G OR300385-250MG
APOSOR300385-1GEA 663 EUR
APOSOR300385-1G APOSOR300385-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C7H4BrClN2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12962966
CAS nummer: 1190310-75-8