6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300409-1G OR300409-250MG
APOSOR300409-1GEA 226 EUR
APOSOR300409-1G APOSOR300409-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659575
CAS nummer: 1260670-01-6