Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 143 EUR
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 130 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313625
CAS nummer: 519056-54-3