4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA 168 EUR
APOSOR300501-1G APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Formule: C₄H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227222
CAS nummer: 5819-39-6