2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300502-1G OR300502-500MG
APOSOR300502-1GEA 256 EUR
APOSOR300502-1G APOSOR300502-500MG
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 247…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033815
CAS nummer: 38076-81-2