1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300506-1G OR300506-5G OR300506-250MG OR300506-500MG
APOSOR300506-1GEA 185 EUR
APOSOR300506-1G APOSOR300506-5G APOSOR300506-250MG APOSOR300506-500MG
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01734623
CAS nummer: 50846-38-3