3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-[(N-tert-butoxycarbonylethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
OR300514-1G OR300514-5G
APOSOR300514-1GEA 0 EUR
APOSOR300514-1G APOSOR300514-5G
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₂₅NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142792
CAS nummer: 146256-97-5