tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Benzylglycine tert-butyl ester
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 0 EUR
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Formule: C₁₃H₁₉NO₂
Kookpunt: 125…126 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848800
CAS nummer: 7662-76-2