4-(3-Chloropropyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300520-100G OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA 55.5 EUR
APOSOR300520-100G APOSOR300520-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formule: C₇H₁₄ClNO
Kookpunt: 115 °C/25mmHg
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039714
CAS nummer: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0