Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 EUR
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formule: C₇H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11651408
CAS nummer: 105240-68-4