Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300523-10G OR300523-1G OR300523-5G OR300523-25G OR300523-250MG OR300523-2.5G
APOSOR300523-10GEA 92.1 EUR
APOSOR300523-10G APOSOR300523-1G APOSOR300523-5G APOSOR300523-25G APOSOR300523-250MG APOSOR300523-2.5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Kookpunt: 145…147 °C/7mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01475856
CAS nummer: 23574-01-8