Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl quinoxaline-2-carboxylate
OR300583-1G OR300583-5G
APOSOR300583-1GEA 0 EUR
APOSOR300583-1G APOSOR300583-5G
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02167640
CAS nummer: 1865-11-8