Ethyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300589-1G OR300589-250MG OR300589-500MG OR300589-5G
APOSOR300589-1GEA 395 EUR
APOSOR300589-1G APOSOR300589-250MG APOSOR300589-500MG APOSOR300589-5G
Ethyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991789
CAS nummer: 151097-45-9