3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300591-1G OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA 0 EUR
APOSOR300591-1G APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Formule: C₆H₈Br₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384840
CAS nummer: 1299607-37-6