6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 80.4 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 220…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702182
CAS nummer: 17874-76-9