3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300627-5G OR300627-1G
APOSOR300627-5GEA 97.9 EUR
APOSOR300627-5G APOSOR300627-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020728
CAS nummer: 1131-16-4