Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 170 EUR
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃S
Kookpunt: 97…99 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 58…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040797
CAS nummer: 1198-44-3