7-Bromobenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300641-1G OR300641-5G
APOSOR300641-1GEA 0 EUR
APOSOR300641-1G APOSOR300641-5G
7-Bromobenzo[b]thiophene
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657729
CAS nummer: 1423-61-6