5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300642-1G OR300642-250MG OR300642-500MG OR300642-2.5G OR300642-5G
APOSOR300642-1GEA 189 EUR
APOSOR300642-1G APOSOR300642-250MG APOSOR300642-500MG APOSOR300642-2.5G APOSOR300642-5G
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844399
CAS nummer: 144128-71-2