1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300645-100G OR300645-25G OR300645-5G
APOSOR300645-100GEA 0 EUR
APOSOR300645-100G APOSOR300645-25G APOSOR300645-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656201
CAS nummer: 146256-98-6