Isoxazol-5-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G OR300646-250MG OR300646-5G
APOSOR300646-1GEA 55.5 EUR
APOSOR300646-1G APOSOR300646-250MG APOSOR300646-5G
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Formule: C₃H₄N₂O
MW: 84.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00128192
CAS nummer: 14678-05-8