Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300647-250MG OR300647-5G OR300647-10G OR300647-25G
APOSOR300647-250MGEA 58.6 EUR
APOSOR300647-250MG APOSOR300647-5G APOSOR300647-10G APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014619
CAS nummer: 15190-10-0