6-Nitro-o-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300658-1G OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA 22 EUR
APOSOR300658-1G APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01930197
CAS nummer: 16554-45-3