4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 22 EUR
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Smeltpunt: 81…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06009833
CAS nummer: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III