2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300670-1G OR300670-5G
APOSOR300670-1GEA 86.2 EUR
APOSOR300670-1G APOSOR300670-5G
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664359
CAS nummer: 19759-66-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III