5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300683-1G OR300683-250MG OR300683-500MG OR300683-5G
APOSOR300683-1GEA 290 EUR
APOSOR300683-1G APOSOR300683-250MG APOSOR300683-500MG APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844400
CAS nummer: 239132-48-0