Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300686-10G OR300686-1G OR300686-5G
APOSOR300686-10GEA 993 EUR
APOSOR300686-10G APOSOR300686-1G APOSOR300686-5G
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₇ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749852
CAS nummer: 25977-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III