2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 22 EUR
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₉BrO₃S
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673134
CAS nummer: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,III